Fontos dokumentumok
1358004
USP
Leucovorin Calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Folinic acid calcium salt, Calcium folinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H21CaN7O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
511.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
leucovorin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].[nH]1c2c([c](nc1N)=O)N(C(CN2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Leucovorin Calcium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Folic Acid Tablets
  • Leucovorin Calcium
  • Leucovorin Calcium Compounded Oral Suspension
  • Leucovorin Calcium for Injection
  • Leucovorin Calcium Injection
  • Leucovorin Calcium Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)