Merck
803022
Sigma-Aldrich
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5)
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
5-MethyltetrahydroVitamin B9-(glutamic acid-13C5)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5C15H25N7O6
Molekulatömeg:
464.42
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
detection
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
Általános leírás
5-Methyltetrahydrofolic acid (5-MTHF) is an active folate metabolite. It plays an important role in the synthesis of methionine from homocysteine by donating methyl group.
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Alkalmazás
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in citrus juice samples by LC-MS.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of 5-Methyltetrahydrofolic Acid and Folic Acid in Citrus Juices Using Stable Isotope Dilution- Mass Spectrometry
Thomas PM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(5), 1293-1296 (2003)
Protein and Amino Acid Metabolism
Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases, 227-268 (2015)