800811O
Avanti
18:1 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0); DOG
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-2-dioleoyl-sn-glycerol, neat oil
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800811O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (800811O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap 800811O-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800811O-25mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18-/t37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFSHUZFNMVJNKX-CSWDEDFYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1