Fontos dokumentumok
L7533
LB Broth with agar (Lennox)
EZMix powder microbial growth medium
Szinonimák:
LB broth
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
Agar, 15 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- A budget-friendly alternative to pre-poured plates
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Convenient small package to eliminate weighing
- Easy scale-up using larger package sizes
- Standard formulation
Elkészítési megjegyzés
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
To prepare Lennox L Agar: Add 1 g glucose and proceed with preparation instructions as above.
To prepare the medium of Enquist and Sternberg: Aseptically add 10 ml of sterile 1 M magnesium sulfate after autoclaving.
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Általános protokollok a kompetens sejtek növekedésére és transzformációjára (DNS felvételére).
Protocols
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
Technikai cikk a kompetens sejtekről. A transzformáció olyan folyamat, amelynek során egyes baktériumok idegen genetikai anyagot (csupasz DNS-t) vesznek fel a környezetből.
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.