Fontos dokumentumok
28713
LB Broth
NutriSelect® Plus, from non-animal source(Vegitone), powder, pkg of 500 g, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Szinonimák:
E. coli enrichment broth, LB Broth, Vegitone, Luria Bertani Broth, Vegitone, Vegitone LB Broth
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source (Vegitone)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
clear to slightly opaque yellow to amber Prepared media
light yellow Dehydrated powder
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
Általános leírás
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?