Fontos dokumentumok
L3272
LB Broth with agar (Luria low salt)
Powder microbial growth medium
Szinonimák:
Luria Agar Base (Miller’s Modification)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
Agar, 15 g/L
NaCl, 0.5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(3.05% solution)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
- for culturing E. coli DH10B cells.
- in the isolation of diazotrophic bacteria.
- for transformation of competent E. coli strain Stbl3 for cloning.
Tulajdonságok és előnyök
- Easy scale-up using larger package sizes
- A budget-friendly alternative to pre-poured plates
- Standard formulation
Elkészítési megjegyzés
2. Heat to boiling while stirring to dissolve.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
4. Cool to 50°C prior to dispensing into petri dishes.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.