L2542
LB Broth (Miller)
Liquid microbial growth medium
Szinonimák:
Luria Broth Miller, Luria-Bertani broth, Miller
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
sterile; 0.2 μm filtered
Forma
liquid
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.2
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
- non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins.
- selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
- the cultivation of E-coli cells for anti-bacterial assays.
Tulajdonságok és előnyök
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Komponensek
10 g/L NaCl
5 g/L Yeast Extract
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.