Fontos dokumentumok
L6293
LY-364947
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[3-(2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-quinoline, HTS 466284, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2n[nH]cc2-c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBCXZJCWDGCXQT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TGFBR1(7046)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges