616451-M
TGF-β RI Kinase Inhibitor
The TGF-β RI Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 396129-53-6, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
TGF-β RI Kinase Inhibitor, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor, ALK5 Inhibitor I, [3-(Pyridin-2-yl)-4-(4-quinonyl)]-1H-pyrazole, TβR-I Inhibitor, LY-364947, HTS-466284, [3-(Pyridin-2-yl)-4-(4-quinonyl)]-1H-pyrazole, TβR-I Inhibitor, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor, ALK5 Inhibitor I, LY-364947, HTS-466284
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBCXZJCWDGCXQT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
TGF-β receptor I kinase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Singh, J., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 4355.
WGK
WGK 3