SML1489
FICZ
≥95% (HPLC), lyophilized powder, AhR agonist
Szinonimák:
5,11-Dihydro-indolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde, 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
FICZ, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c5c1cccc5)cc3[nH]c4c(c3c2C=O)cccc4
InChI
1S/C19H12N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10,20-21H
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)