SML0965
LDN-212854
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C25H22N6/c1-3-21(22-4-2-10-27-24(22)5-1)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-6-8-20(9-7-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBDGBGOVJPEFBT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3