Fontos dokumentumok
I2521
ITS+1 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Insulin-transferrin-sodium selenite, linoleic-BSA supplement
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
A palmitinsav és más összetevők befolyásolják a heterológ fehérjék és monoklonális antitestek biológiai előállítására szolgáló szérummentes sejttenyésztési rendszereket.