82450
Proteose-Peptone
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from bovine meat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
bovine skeletal muscle (
)
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
kiszerelés
pkg of 100 g
pkg of 500 g
izzítási maradék
≤20%
veszteség
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Corynebacterium spp.
Haemophilus spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.