L5024
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O127:B8
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O127:B8)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
ion-exchange chromatography
szennyeződések
<1% Protein
<1% RNA
szín
white to yellow cast
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.