Fontos dokumentumok
H1384
Hypotaurine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
2-Aminoethanesulfinic acid
Teszt
≥98% (TLC)
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
NCCS(O)=O
InChI
1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)