Fontos dokumentumok
96724
Ringers solution 1/4 strength tablets
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Ringers solution tablets, 1/4 strength
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 11731:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
tablet
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
calcium chloride hexahydrate, 0.12 g/L
potassium chloride, 0.105 g/L
sodium bicarbonate, 0.05 g/L
sodium chloride, 2.25 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
surface monitoring
microbiology
alkalmasság
bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Ringers solution 1/4 strength tablets has been used:
- in inoculum preparation from mid and hind gut samples
- to rinse the corneal surface to demonstrate the integrity of the corneal epithelium by fluorescein sodium staining
- to wash the discs in antimicrobial bioassay of lignin compounds
- to soak the gauze, to keep the spinal cord well saturated
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?