Merck
451401
Sigma-Aldrich
Lauric-d23 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Dodecanoic-d23 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)10CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+23
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)