Fontos dokumentumok
M5061
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom black wells, high binding surface, sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polystyrene
flat bottom black wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655077
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
high binding surface
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)