Fontos dokumentumok
M8185
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, V-bottom clear wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
V-bottom clear wells
clear polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 651201
maximum térfogat
340 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
335 μL
kötéstípus
non-treated surface