CLS3695
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom clear
polystyrene
round wells
leírás
non-treated
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 3695
maximum térfogat
190 μL
méret
96 wells
lyuk Mé
10.7 mm
lyuk hasznos térfogat
25-125 μL
hasznos térfogat
125 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate without lids Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic and binds biomolecules via passive interactions.
- Applicable for the immobilization of large molecules.
- Recommended working volume of up to 25 to 125 μL.
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)