Fontos dokumentumok
L2769
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean)
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
Szinonimák:
Phaseolus vulgaris agglutinin, PHA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Phaseolus vulgaris
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity
≤5 μg/mL mitogenic activity
összetétel
Protein, ≥60% biuret
szennyeződések
salt, free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a positive control in ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assay
- to induce Th2 polarization for T-cell differentiation in vitro
- as controls in the lymphocyte proliferation assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
PHA-E is not blood group specific, but agglutination can be inhibited by certain oligosaccharides. PHA-P is the protein form of PHA prior to separation and purification of erythroagglutinin and leucoagglutinin. PHA-M is the mucoprotein form. Conjugates are prepared from the corresponding purified lectins.
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.