431784
Lectin, PHA-L, Phaseolus vulgaris
PHA-L is a potent lymphocyte mitogen with a narrow range. Requires calcium and manganese ions for activity. It has also been found to be useful as a specific marker in anterograde neuronal tracing. Elution: 100 mM acetic acid.
Szinonimák:
Red Kidney Bean Isolectin L
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Matsushita, M. 1999. J. Comp. Neurol. 404, 21.
WGK
WGK 1
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.