Fontos dokumentumok
PZ0266
Sigma-Aldrich
PHA-408
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
8-(5-Chloro-2-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinamido)-1-(4-fluorophenyl)-4,5,dihydro-1H-benzo[g]indazole-3-carboxamide, PHA-00767408, PHA-767408
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H27ClFN7O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
560.02
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C29H27ClFN7O2/c1-36-10-12-37(13-11-36)25-15-23(24(30)16-33-25)29(40)34-19-6-2-17-3-9-21-26(28(32)39)35-38(27(21)22(17)14-19)20-7-4-18(31)5-8-20/h2,4-8,14-16H,3,9-13H2,1H3,(H2,32,39)(H,34,40)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLEZHGHFWIHCGU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PHA-408 is a potent, selective I kappa B-kinase 2 (IKK-2) inhibitor. PHA-408 is a tight binding, ATP competitive IKK-2 inhibitor with greater than 350-fold selectivity for IKK-2 vs IKK-1 (IC50 values of 10-40 nM at IKK-2 vs 14 μM at IKK-1). PHA-408 was shown to suppress inflammatory cellular events, and to reduce inflammation in animal models of arthritis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Ying Zhong et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology (2020-05-07)
Cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling is an important regulator of newborn lung function and development. Although cGMP signaling is decreased in many models of newborn lung injury, the mechanisms are poorly understood. We determined how IL-1β regulates the expression of