Fontos dokumentumok
693839
6-Phosphonohexanoic acid
97%
Szinonimák:
PHA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
solid
mp
98-104 °C
SMILES string
OC(=O)CCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H13O5P/c7-6(8)4-2-1-3-5-12(9,10)11/h1-5H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYFTUNQVCGSBOV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.