61764
Lectin from Phaseolus vulgaris
lyophilized, powder
Szinonimák:
PHA, Red kidney bean Agglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Phaseolus vulgaris
Minőségi szint
Teszt
≥70% (biuret)
form
powder
minőség
lyophilized
molekulatömeg
Mr ~128000
technika/technikák
tissue culture: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.