Fontos dokumentumok
PZ0135
PHA-543613
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3cc4ccoc4cn3
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Géninformáció
human ... CHRNA7(1139)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.