Fontos dokumentumok
L2646
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
Szinonimák:
Phaseolus vulgaris agglutinin, PHA
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
<40 μg per mL agglutination activity
összetétel
Protein, 50-70% biuret
szennyeződések
salt, free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
PHA-E is not blood group specific, but agglutination can be inhibited by certain oligosaccharides. PHA-P is the protein form of PHA prior to separation and purification of erythroagglutinin and leucoagglutinin. PHA-M is the mucoprotein form. Conjugates are prepared from the corresponding purified lectins.
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.