Fontos dokumentumok
L2380
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
lyophilized powder
Szinonimák:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
hatékonyság
<20 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
összetétel
Protein, ≥90% biuret
szennyeződések
salt, free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)