Fontos dokumentumok
L8777
Lectin from Phytolacca americana (pokeweed)
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
PWM, Pokeweed mitogen
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
aseptically filled
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.3 μg/mL mitogenic activity
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
PBS: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Essentially salt-free.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.