L6136
Lipopolysaccharides from Serratia marcescens
purified by phenol extraction
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Serratia marcescens
Minőségi szint
form
lyophilized powder
tisztítva
phenol extraction
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
szín
white to yellow cast
oldhatóság
water: 4.90-5.10, faintly hazy to hazy, colorless to faint yellow or tan
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.