Fontos dokumentumok
77140
Peptidoglycan from Staphylococcus aureus
cell wall component
Szinonimák:
Peptidoglycan from S. aureus
Forma
lyophilized powder
oldhatóság
soluble, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
- for the stimulation of lymphocytes: peptidoglycan activates the toll-like receptor 2 (TLR2), present in mammalian cells. It works as an antagonist of Poly (I:C)
- for g-type lysozyme stimulation by intraperitoneally inoculating it into sole specimens
- in phosphate buffer saline and injected into Labeo rohita fingerlings, to study its effect on nucleotide-binding oligomerization domain-2 (NOD-2) gene expression
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.
Peptidoglikán szerkezet: peptidekkel keresztkötésben lévő GlcNAc és N-acetil-muraminsav váltakozva alkotja az alapgerincet.