L2143
Lipopolysaccharides from Escherichia coli K-235
purified by phenol extraction
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (K-235)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
phenol extraction
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Establishment of disseminated intravascular coagulation (DIC) model by a single iv administration of Escherichia coli-derived lipopolysaccharide (LPS) to cynomolgus monkeys and evaluation of its pathophysiological status.: This study established a DIC model in cynomolgus monkeys using E. coli-derived LPS, providing insights into the pathophysiological status and potential therapeutic interventions for DIC (Minomo et al., 2017).
- Different bacterial lipopolysaccharides as toxicants and stressors in the shrimp Palaemon elegans.: This research explored the toxic effects of various bacterial LPS, including E. coli K-235, on the shrimp Palaemon elegans, advancing the understanding of LPS-induced stress responses in marine organisms (Lorenzon et al., 2002).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.