Fontos dokumentumok
62170
Linolenic acid
~70% (GC)
Szinonimák:
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~70% (GC)
Minőségi szint
szennyeződések
~25% linoleic acid
~5% oleic acid
törésmutató
n20/D 1.477
n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
lipidtípus
omega FAs
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves