Fontos dokumentumok
8.43483
Sigma-Aldrich
Linoleic acid
for synthesis
Szinonimák:
Linoleic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H32O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-470-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
bp
230 °C/21 hPa
mp
-5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
sűrűség
0.903 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test