Fontos dokumentumok
L1006
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
Type XVII, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein
Szinonimák:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine heart
Minőségi szint
típus
Type XVII
Teszt
5.0—15.0 mg protein/mL (biuret)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥400 units/mg protein
molekulatömeg
140 kDa
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
cell based assay: suitable
szennyeződések
<10 μg/mg protein free ammonium
szín
white
pH
7.5
kation nyomok
NH4+: ≤10 μg/mg protein
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
glutamic-pyruvic transaminase and glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.02%
pyruvate kinase, myokinase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.