Fontos dokumentumok
427217-M
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle
Szinonimák:
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle, LDH
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Forma
lyophilized
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
<0.005% GOT and GPT
oldhatóság
low ionic strength buffer: soluble
water: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native lactate dehydrogenase from rabbit muscle. Catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation.
Native lactate dehydrogenase from rabbit muscle. Catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH 6.0.
Note: 1 KU = 1000 units.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol pyruvate to L-lactate per min in 100 mM phosphate buffer at 30°C, pH 7.0.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Cahn, R.C., et al. 1962. Science136, 962.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1