Fontos dokumentumok
K3752
α-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate
≥95%
Szinonimák:
2-Oxopentanedioic acid disodium salt hydrate, Sodium 2-oxoglutarate dibasic hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.2Na.2H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSSWOFWCOAQLHZ-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?