Fontos dokumentumok
I1006
Bis(3-aminopropyl)amine
98%
Szinonimák:
BAPA, 3,3′-Diaminodipropylamine, 3,3′-Iminodipropylamine, N-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, Dipropylenetriamine, Norspermidine
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
151 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCNCCCN
InChI
1S/C6H17N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Odc1(18263)
Related Categories
Alkalmazás
- To synthesize chitosan based hydrogels having potential biomedical applications.
- For the functionalization of nanoparticles to yield terminal −NH2 groups for further modifications.
- As an internal dispersing agent for the synthesis of water-dispersible polyurethanes.
- As a ligand in the preparation of [Cu(bapa)]2[Mo(CN)8]·7H2O photomagnetic coordination polymer.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
thymus
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
242.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
117 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?