Fontos dokumentumok
L0645
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
≥99% (TLC)
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Lysine methyl ester dihydrochloride,
Teszt
≥99% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)CCCCN
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FORVAIDSGSLRPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3