Fontos dokumentumok
859095
Nα-Acetyl-L-lysine methyl ester hydrochloride
98%
Teszt
98%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]22/D −18°, c = 10 in 6 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
108-114 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-7(12)11-8(9(13)14-2)5-3-4-6-10;/h8H,3-6,10H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHGTXYLEAQWOM-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?