Fontos dokumentumok
412201
L-Serine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
L-Serine methyl ester·HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Serine methyl ester hydrochloride, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?