Fontos dokumentumok
L7002
L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N4O3.BrH/c13-8-2-1-3-11(14)12(17)15-9-4-6-10(7-5-9)16(18)19;/h4-7,11H,1-3,8,13-14H2,(H,15,17);1H/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJNCJWJSSUJZMS-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3