Merck
62880
Sigma-Aldrich
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
Lysine ethyl ester dihydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOC2H5 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.16
Beilstein:
3697099
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Federico Vozzi et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(5), 055006-055006 (2018-06-06)
Three-dimensional (3D) tissue models offer new tools in the study of diseases. In the case of the engineering of cardiac muscle, a realistic goal would be the design of a scaffold able to replicate the tissue-specific architecture, mechanical properties, and
Monica Boffito et al.
PloS one, 13(7), e0199896-e0199896 (2018-07-07)
Scaffolds populated with human cardiac progenitor cells (CPCs) represent a therapeutic opportunity for heart regeneration after myocardial infarction. In this work, square-grid scaffolds are prepared by melt-extrusion additive manufacturing from a polyurethane (PU), further subjected to plasma treatment for acrylic