Fontos dokumentumok
L1002
L-Leucine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid methyl ester hydrochloride, L-Leu-OMe·HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Leucine methyl ester hydrochloride, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]22/D +13°, c = 2 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
151-153 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DODCBMODXGJOKD-RGMNGODLSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?