Merck
96629
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OMe hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Nε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.79
Beilstein:
5173577
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)