Fontos dokumentumok
I9646
IL-6 mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
mIL-6, IL-6
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-6 from mouse, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, carrier free
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.02-0.2 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~21.7 kDa
kiszerelés
pkg of 5 and 25 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.0EU/mg
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il6(16193)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
Lipid Induced Insulin Resistance