Fontos dokumentumok
SRP3096
Interleukin-6 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Szinonimák:
Interleukin-6 human, IL-6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
≤2.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
20.9 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
MTT vizsgálati protokoll a sejtek életképességének, proliferációjának és citotoxicitásának mérésére. Útmutató az MTT-reagens elkészítéséhez és alkalmazási példák.