SRP3097
sIL-6 Receptor alpha human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
B cell stimulatory factor-2, CD126, soluble IL-6 receptor alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤5.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
37.9 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL6R(3570)
Általános leírás
Interleukin-6 Receptor Alpha (IL-6Rα) is a transmembrane protein.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3