Fontos dokumentumok
H6291
IL-1β human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Szinonimák:
Interleukin-1β human, Lymphocyte activating factor, IL-1β
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Interleukin-1β human, IL-1β, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture, endotoxin tested
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.05 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 18-25 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL1B(3553)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.