Fontos dokumentumok
I6760
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
clone HP-6017, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific), Anti Human Igg Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody - Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse, Mouse Anti-Human Igg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6017, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:3,000
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- imprint immunofixation (IIF)
- immunofluorometric assay (IFMA)
- hemagglutination (HA)
- hemagglutination inhibition (HAI)
- particle counting immunoassay(PACIA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)